Metilene ioduro ≥99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi, per mineralogia
25633.186
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Seq:2440
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.4 %
- Stabilizer (Cu):about 45 g/l
- Acidity:Max. 0.003 meq/g
- Density (20/4):3.310 - 3.322
- Solidification point:5.6 - 6.2 °C
:
:267.84 g/mol
:12,06143
:182 °C (1013 hPa)
:6 °C
:3.32537 g/cm³ (20 °C)
:110 °C (closed cup)
:Ambiente
:200-841-5
:2810
:6.1,III
:Stabilised with copper ~ 45 g/l
:75-11-6
:CH₂I₂
:MFCD00001079