Cloroformio ≥99.0% stabilizzato, SPECTRONORM® per spettroscopia
Codice catalogo 22715.293
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity (GC):min. 99,0%
- Acidity:max. 0,0002 meq/g
- Alkalinity:max. 0,0002 meq/g
- Evaporation residue:max. 0,0002%
- Water:max. 0,01%
- Color:max. 10 Hz
- Fluorescence (as quinine at 254 nm):max. 1,0 ppb
- Fluorescence (as quinine at 365 nm):max. 1,0 ppb
- Transmission:Min. 98 %
- at 245 nm:min. 15%
- at 250 nm:min. 50%
- at 255 nm:min. 60%
- at 260 nm:min. 85%
- from 270 nm:min. 98%
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:119.38 g/mol
IndexMerck:13,02160
Punto di ebollizione:61,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–63 °C
Densità:1,4832 g/cm³ (20 °C)
ADR:6.1,III
:Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
:stabilizzato con etanolo ∼ 1%
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-663-8
UN:1888
REACH:01-2119486657-20
:GHS08
:GHS06
Numero CAS:67-66-3
Formula:CHCl₃
Numero MDL:MFCD00000826