ContactUsLinkComponent
Diclorometano, Supelco®
  02575-5ML
 :  Merck
 :  
undefined
Diclorometano, Supelco®
  02575-5ML
 :  Merck
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    5 mL
  • Seq:
    2210
 :
 :84.93 g/mol
 :12,06140
 :39.8 °C (1013 hPa)
 :–95 °C
 :1.322 g/cm³ (20 °C)
 :Ambiente
 :200-838-9
 :1593
 :6.1,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS08
 :GHS07
 :75-09-2
 :CH₂Cl₂
 :MFCD00000881