Diclorometano, Supelco®
02575-5ML
: Merck
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:5 mL
- Seq:2210
:
:84.93 g/mol
:12,06140
:39.8 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:1.322 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:200-838-9
:1593
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS08
:GHS07
:75-09-2
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881