Diclorometano
Catalog # ROTH7334.1
Supplier: Roth Carl
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifications
About this item
:
:84.93 g/mol
Merck Index:12,06140
Boiling Pt:39.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–95 °C
Density:1.322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
CAS Number:75-09-2
Formula:CH₂Cl₂
MDL Number:MFCD00000881