Ammonio acetato ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Catalog # 153164R
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g
- Seq:3545
Specifications
About this item
:
:77.08 g/mol
Merck Index:13,00495
Melting Pt:114 °C
Density:1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:136 °C
EINECS:211-162-9
:GHS07
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:631-61-8
Formula:H₃CCOONH₄
MDL Number:MFCD00013066