Potassio acetato
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo EURLEMR300001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Acetic acid potassium salt
- Numero CAS:127-08-2
- Formula:CH₃COOK
- Numero MDL:MFCD00012458
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- IndexMerck:13,07687
- Punto di fusione:304 °C
- Densità:1,57 g/cm³ (25 °C)
- Punto di infiammabilità:>250 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:204-822-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg