Acido caprilico
Codice catalogo ROTH3168.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:144.21 g/mol
IndexMerck:13,01771
Punto di ebollizione:239.7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:16 °C
Densità:0.9066 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:130 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:204-677-5
UN:3265
ADR:8,III
:GHS05
Numero CAS:124-07-2
Formula:C₈H₁₆O₂
Numero MDL:MFCD00004429