Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Corrosivo
Acido formico ≥99%
Codice catalogo PIER28905
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
undefined
Corrosivo
Acido formico ≥99%
Codice catalogo PIER28905
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    1 SET
  • Seq:
    0125
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :46.03 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
 :GHS05
Numero CAS:64-18-6
Formula:HCO₂H
Numero MDL:MFCD00003297