Acido formico ≥88.0% (by titrimetric analysis), TraceSELECT™ per analisi in tracce, Fluka™
Catalog # 06454-250ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:250 mL
- Seq:2590
Specifications
Specification Test Results
- Assay:Min. 88.0 %
- Density (D 20/4):1.190 - 1.220
- Non-volatile matter:Max. 0.0001 %
- Silver (Ag):Max. 0.5 ppb
- Aluminium (Al):Max. 5 ppb
- Arsenic (As):Max. 1 ppb
- Gold (Au):Max. 1 ppb
- Barium (Ba):Max. 1 ppb
- Beryllium (Be):Max. 0.5 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 0.5 ppb
- Calcium (Ca):Max. 20 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 0.5 ppb
- Cerium (Ce):Max. 0.5 ppb
- Cobalt (Co):Max. 1 ppb
- Chromium (Cr):Max. 1 ppb
- Cesium (Cs):Max. 0.5 ppb
- Copper (Cu):Max. 1 ppb
- Iron (Fe):Max. 10 ppb
- Gallium (Ga):Max. 0.5 ppb
- Mercury (Hg):Max. 1 ppb
- Indium (In):Max. 0.5 ppb
- Iridium (Ir):Max. 0.5 ppb
- Potassium (K):Max. 10 ppb
- Lithium (Li):Max. 0.5 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 5 ppb
- Manganese (Mn):Max. 0.5 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 0.5 ppb
- Sodium (Na):Max. 10 ppb
- Nickel (Ni):Max. 2 ppb
- Lead (Pb):Max. 0.5 ppb
- Palladium (Pd):Max. 0.5 ppb
- Platinum (Pt):Max. 0.5 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 0.5 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 0.5 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 0.5 ppb
- Antimony (Sb):Max. 1 ppb
- Selenium (Se):Max. 1 ppb
- Tin (Sn):Max. 0.5 ppb
- Strontium (Sr):Max. 0.5 ppb
- Titanium (Ti):Max. 1 ppb
- Thallium (Tl):Max. 0.5 ppb
- Uran (U):Max. 0.5 ppb
- Vanadium (V):Max. 1 ppb
- Zinc (Zn):Max. 5 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 0.5 ppb
- Chloride (Cl):Max. 10 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.5 ppm
- Ammonia (NH₃):Max. 10 ppm
- Acetic acid (CH₃COOH):Max. 0.05 %
Specification Test Results
About this item
:
:46.03 g/mol
Boiling Pt:100.4 °C (1.013 hPa)
Melting Pt:4 °C
Density:1.22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:49.5 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
REACH:01-2119491174-37
:GHS05
:GHS06
:GHS02
CAS Number:64-18-6
Formula:HCO₂H
MDL Number:MFCD00003297