Acido formico
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:64-18-6
:
Formula:HCO₂H
Numero MDL:MFCD00003297
:46.03 g/mol
Punto di ebollizione:100…101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:8.2…8.4 °C
Densità:1.22 g/cm³ (25 °C)
Punto di infiammabilità:48 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
REACH:01-2119491174-37
:GHS02
:GHS05
:GHS06
Frequently Bought Together