ContactUsLinkComponent
Etile acetato, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Infiammabile
Irritante
Etile acetato, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Infiammabile
Irritante
Etile acetato, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
Specifiche
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Solubility:
    85.3 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    -83 °C
  • Molar Mass:
    88.11 g/mol
  • Boiling Point:
    77 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    97 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    -4 °C
  • Refractive Index:
    1.37
  • Explosion Limit:
    2.1 - 11.5 %(V)
  • Density:
    0.90 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    460 °C
  • Synonyms:
    Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
  • Hill Formula:
    C4H8O2
  • Chemical Formula:
    CH3COOC2H5
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto
Frequently Bought Together