ContactUsLinkComponent
Butile acetato ≥96%, TECHNICAL
  22080.298
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Butile acetato ≥96%, TECHNICAL
  22080.298
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Assay:
    Min. 96 %
 :
 :116.16 g/mol
 :13,01534
 :126 °C (1013 hPa)
 :–76 °C
 :0.875 g/cm³ (20 °C)
 :25 °C
 :Ambiente
 :204-658-1
 :1123
 :3,III
 :GHS02
 :GHS07
 :123-86-4
 :CH₃COO(CH₂)₃CH₃
 :MFCD00009445