ContactUsLinkComponent
Acetil acetone ≥99%, TECHNICAL
  20081.298
 :  
undefined
Acetil acetone ≥99%, TECHNICAL
  20081.298
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.450 - 1.452
 :
 :100.12 g/mol
 :13,00083
 :140.4 °C (1013 hPa)
 :–23 °C
 :0.96945 g/cm³ (20 °C)
 :30 °C
 :Ambiente
 :204-634-0
 :2310
 :3 (6.1),III
 :GHS02
 :GHS07
 :123-54-6
 :CH₃COCH₂COCH₃
 :MFCD00008787