Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, Supelco®
Acetone, Supelco®
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Merck
Acetone, Supelco®
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Acetone, Supelco®
Acetone, Supelco®
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numero CAS:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • Numero MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00067
  • Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95,4 °C
  • Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • REACH:01-2119471330-49
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 257.00
    SFr. 257.00
    1 * 5 mL
       SFr. 257.00
  • bottiglia in vetro
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - SFr. 462.00
    SFr. 462.00
    1 * 10 mL
       SFr. 462.00