ContactUsLinkComponent
Acetone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Acetone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
  650501-1L
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Acetone ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
  650501-1L
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Refractive Index:
    n20/D 1.359 (lit.)
  • Purity (GC):
    Min. 99.90 %
  • GC (as heptachlor epoxide):
    Max. 10 ng/l
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.5 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0003 %
  • IR spectrum:
    complying
  • Absorbance at 400 nm:
    Max. 0.005
  • Absorbance at 375 nm:
    Max. 0.005
  • Absorbance at 350 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 340 nm:
    Max. 0.06
  • Absorbance at 330 nm:
    Max. 1.0
  • Fluorescence (chinin) at 365 nm:
    Max. 1.0 ppb
  • Explosion Limit:
    13.2 %
  • Vapor Pressure:
    184 mmHg ( 20 °C)
 :
 :58.08 g/mol
 :13,00067
 :55…57 °C (1.013 hPa)
 :–95 °C
 :0.79 g/cm³ (20 °C)
 :14.3 %(V)
 :Ambiente
 :200-662-2
 :1090
 :3,II
 :01-2119471330-49
 :GHS07
 :GHS02
 :67-64-1
 :CH₃COCH₃
 :MFCD00008765