Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Acetone
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Acetone
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numero CAS:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • Numero MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00067
  • Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95,4 °C
  • Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 41.40
    SFr. 41.40
    1 * 1 L
       SFr. 41.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 37.80
    SFr. 37.80
    1 * 1 L
       SFr. 37.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 87.00
    SFr. 87.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 87.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 82.20
    SFr. 82.20
    1 * 2,5 L
       SFr. 82.20
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 L
    1 * 5 L - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 5 L
       SFr. 138.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 L
    1 * 25 L - SFr. 426.00
    SFr. 426.00
    1 * 25 L
       SFr. 426.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource