VWR® SP100, Pipette capillare automatica, volume fisso
Catalog # 710-1021
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Capacità:0,1 / 1 ml
- Descrizione:Pipetta capillare per diluizioni 1:10, autoclavabile
- Accuratezza:±2,0 / ±0,5 %
- Imprecisione:<2,5 / <0,4 %
- Conf:1
Specifications
About this item
Pipette a cuscinetto d'aria precalibrata per il pipettaggio dello stesso liquido in due passaggi, rispettivamente di 1 e 0,1 ml. Alternativa ideale alle pipette in vetro graduate quando si eseguono diluizioni seriali 1:10 in batteriologia.
- Attivazione regolare, ergonomia eccellente; manutenzione, pulizia e disinfezione semplici
- Due volumi fissi precalibrati: non è richiesta alcuna impostazione
- Calibrazione indipendente di entrambi i volumi
- Filtro di protezione iniettore in PE intercambiabile
- Sistema Justip™ per la regolazione dell'altezza dell'espulsore del puntale
- Autoclavabili
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904