Scolavetreria
Scolavetreria con vaschetta di raccolta integrata, 450×630 mm
Codice catalogo BRND95105
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PS, with integral draining trough.
- Pegs can be inserted as required
- Peg holes are closed at the back
- Suitable for glass graduated cylinders of up to 250 ml
Informazioni per l'ordine: Supplied complete wth 72 pegs, drain hose and accessories for wall mounting.
Specifiche
- Descrizione:Scolavetreria con vaschetta di raccolta integrata
- L×A:450×630 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ×LDisponibilitàPrice
- Pegs for draining rack, PS, for narrow mouth vessels, test tubes, small volumetric flasks and graduated cylindersPegs for draining rack, PS, for narrow mouth vessels, test tubes, small volumetric flasks and graduated cylindersBRND951116×120 mmLog in per disponibilità1 * 11 ST - SFr. 30.10