Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Micropiastra a 96 pozzetti con fondo a U, 300 μl
Codice catalogo 391-5708
Nome del fornitore:   Brand
Microplates, 96-well
Codice catalogo 391-5708
Nome del fornitore:  Brand
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Micropiastra a 96 pozzetti con fondo a U, 300 μl
Price
158.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, round bottom wells, non sterile.
  • Compatible with virtually all leading microplate centrifuges
  • Raised well rims minimise cross-contamination
  • Plates can be sealed using self-adhesive films, such as DMSO-resistant sealing film (cross-cut) with alphanumeric coding
For volumes up to 300 µl.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Micropiastra a 96 pozzetti con fondo a U, 300 μl