Septum caps, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Septum caps, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
HDPE with silicone/PTFE septum.
- Sterile 10⁻⁶ SAL
- No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Dual septum material for improved gas barrier
2 varianti
Product Details & Documents
HDPE with silicone/PTFE septum.
- Sterile 10⁻⁶ SAL
- No adhesives used to attach septum to high density polyethylene closure
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Dual septum material for improved gas barrier
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- NALG342178-0384
- NALG342178-0240
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Dimensione tappoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG342178-0384Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.NALG342178-0240Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto