ContactUsLinkComponent
Taniche, lisce, con rubinetto e tappo a vite, Lowboys™, Nalgene®
Taniche, lisce, con rubinetto e tappo a vite, Lowboys™, Nalgene®
  NALG2324-0015
   Produzione a basso impatto
undefined
Taniche, lisce, con rubinetto e tappo a vite, Lowboys™, Nalgene®
  NALG2324-0015
   Produzione a basso impatto
  • Filettatura:
    63 mm
  • Capacità:
    15 l
  • Colore:
    naturale
  • L×P×A:
    368×368×203 mm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Ø interno collo:
    44 mm
  • Conf:
    1
Made of PP, translucent.
  • Can be stacked three high
  • Autoclave between uses to eliminate bacterial contamination
  • Convenient integral handgrip for safe, easy transport
Carboys have a low-profile design which fits easily into tight spaces, on shelves or in lab refrigerators. Ideal for storing and dispensing reagents.