Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone ≥99.5% ACS
Acetone ≥99.5% ACS
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Acetone ≥99.5% ACS
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Certificates
Acetone ≥99.5% ACS
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numero CAS:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • Numero MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00067
  • Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95,4 °C
  • Densità:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<–20 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Abs.@330 nm:
    <1
  • Abs.@340 nm:
    ≤0.1
  • Abs.@350 nm:
    ≤0.02
  • Abs.@400 nm:
    ≤0.01
  • Aldehyde:
    ≤0.002%
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Isopropyl Alcohol:
    ≤0.05%
  • Methanol:
    ≤0.05%
  • Purity:
    ≥99.5%
  • Residue After Evaporation:
    ≤0.001%
  • Solubility (50%, CO₂ free Water):
    Pass
  • Substances Reducing Permanganate Test:
    Pass
  • Titrable Acid:
    ≤0.0003 meq/g
  • Titrable Base:
    ≤0.0006 meq/g