Acetone 99.9% for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:67-64-1
:
Formula:CH₃COCH₃
Numero MDL:MFCD00008765
:58.08 g/mol
IndexMerck:13,00067
Punto di ebollizione:56.2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–95 °C
Densità:0.79 g/cm³
Punto di infiammabilità:–20 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-662-2
UN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS07
:GHS02
Specifiche
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 % (Coulometric)
- GC:≥99.9 %
- UV:at 335 nm A: ≤0.222
- Color scale:≤5 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0001 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.002 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together