Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone for residue analysis
Irritante
Infiammabile
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Acetone for residue analysis
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Acetone for residue analysis
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numero CAS:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • Numero MDL:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00067
  • Punto di ebollizione:56,2 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95 °C
  • Densità:0,79 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:–20 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.2 %
  • GC:
    (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
  • Residue after evaporation:
    ≤2 ppm
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ACRO326570010
  • ACRO326570025
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 41.20 SFr.
    41.20 SFr.
    1 * 1 L
       41.20 SFr.
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO326570010
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Bottiglia di vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 77.50 SFr.
    77.50 SFr.
    1 * 2,5 L
       77.50 SFr.
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO326570025
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente