Orders LinkContactUsLinkComponent
Supporti per imbuti
Supporti per imbuti
Nome del fornitore:   Brand
Supporti per imbuti
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Supporti per imbuti
Supporti per imbuti
2 varianti
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
  • With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • Adjustable funnel height
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • L×L
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 519-2711
    Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
    Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
    250×140 mm
    2 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 225.00
    SFr. 225.00
    1 * 1 ST
       SFr. 225.00
  • BRND74511
    Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
    Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
    450×140 mm
    4 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 255.00
    SFr. 255.00
    1 * 1 ST
       SFr. 255.00