Micropiastre UV, Nunc™
Piastra a 96 pozzetti, base UV trasparente, trasparente, 342 μl, 96
Codice catalogo 735-0253
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Micropiastre UV, Nunc™
Codice catalogo 735-0253
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Perform DNA and protein quantitation in 260 nm and 280 nm range with Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV microplates. The 96-Well format allows for a higher throughput of sample screening compared to cuvettes.
- Non sterile
- Flat bottom (F-well)
Documents
NUNC8404_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- N. di pozzetti:96
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastra a 96 pozzetti, base UV trasparente
- Volume pozzetti:342 μl
- Cat. No.:735-0253
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..