Sedimentation tubes
Provetta per sedimentazione, 16×105 mm, 3000×g, 1000 per busta, 2 buste per confezione
Catalog # 212-0185
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PS, transparent.
- Conical bottom
Specifications
- Ø×L:16×105 mm
- Confezione:1000 per busta, 2 buste per confezione
- Descrizione:Provetta per sedimentazione
- RCF max.:3000×g