Rubinetti, Nalgene®
Informazioni su questo articolo
Polypropylene with PTFE plug.
- Autoclavable
- Very good chemical resistance
- Serrated tubulation on each end accepts 1/2" through 5/16" tubing
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
2 varianti
Product Details & Documents
Polypropylene with PTFE plug.
- Autoclavable
- Very good chemical resistance
- Serrated tubulation on each end accepts 1/2" through 5/16" tubing
Permit reliable, accurate liquid flow control in liquid handling systems. They are ideal for use in developing in-house fluid transfer systems for one-way fluid path for accurate filling or dispensing. The two-way stopcocks feature serrated tubulation on each end.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 229-0016
- 229-0017
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Ø foroPer tubo con Ø internoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.229-0016Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.229-0017Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto