2-Octanone
Catalog # ROTH9440.1
Supplier: Roth Carl
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
:128.21 g/mol
Merck Index:13,04731
Boiling Pt:173 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–16 °C
Density:0,8171 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:56 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:203-837-1
UN:1993
ADR:3,III
CAS Number:111-13-7
Formula:C₈H₁₆O
MDL Number:MFCD00009540