ContactUsLinkComponent
2-Octanone
2-Octanone
  EHERC15711250
 :  
2-Octanone
  EHERC15711250
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL
  • Seq:
    2070
 :
 :128.21 g/mol
 :13,04731
 :173 °C (1013 hPa)
 :–16 °C
 :0,8171 g/cm³ (20 °C)
 :56 °C
 :Ambiente
 :203-837-1
 :1993
 :3,III
 :111-13-7
 :C₈H₁₆O
 :MFCD00009540