Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nonanone, Supelco®
2-Nonanone, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
Codice catalogo 63969-1ML
Nome del fornitore:   Merck
2-Nonanone, Supelco®
Codice catalogo 63969-1ML
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  821-55-6
2-Nonanone, Supelco®
2-Nonanone, Supelco®
bottiglia in vetro, 1 mL
Numero CAS:  821-55-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
  • Numero CAS:821-55-6
  • Formula:C₉H₁₈O
  • Numero MDL:MFCD00009553
  • Molecular Weight:142.24 g/mol
  • Punto di ebollizione:192 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–15 °C
  • Densità:0,82 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-480-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 mL