ContactUsLinkComponent
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 10% trimethylchlorosilane
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 10% trimethylchlorosilane
Codice catalogo HYPETS-38840
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 10% trimethylchlorosilane
Codice catalogo HYPETS-38840
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    10 Ampoul
  • Seq:
    0510
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :257.4 g/mol
EINECS:247-103-9
Numero CAS:25561-30-2
Formula:C₈H₁₈F₃NOSi₂
Numero MDL:MFCD00008269