N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane
Codice catalogo HYPETS-38832
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 g
- Seq:3236
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:257.40 g/mol
EINECS:247-103-9
:GHS02
:GHS05
Numero CAS:25561-30-2
Formula:C₈H₁₈F₃NOSi₂
Numero MDL:MFCD00008269