2-Decanone, Supelco®
bottiglia in vetro, 5 mL
68228-5ML
: Merck
: Decan-2-one
- :693-54-9
- :C₁₀H₂₀O
- :MFCD00009571
- :156.27 g/mol
- :211 °C (1013 hPa)
- :3 °C
- :0,82 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- :Ambiente
- :211-752-6
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:5 mL
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.