Digitossina
Glass bottle for solids, 50 mg
Codice catalogo ROTH7359.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:71-63-6
- Formula:C₄₁H₆₄O₁₃
- Numero MDL:MFCD00003686
- Molecular Weight:764.95 g/mol
- Punto di fusione:276 °C
- EINECS:200-760-5
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:50 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..