Pineapple Bromelain (from Stem)
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo MOLE36924643-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Pineapple Bromelain (from Stem)
Codice catalogo MOLE36924643-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g
- Cat. No.:MOLE36924643-25G
- Nome dell'enzima:Bromelain
- Specie:Pineapple
- CAS No.:37189-34-7
- Sorgente luminosa:Stem