Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Azaindole
7-Azaindole
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
7-Azaindole
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
  • Numero CAS:271-63-6
  • Formula:C₇H₆N₂
  • Numero MDL:MFCD00005606
  • Molecular Weight:118.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:384 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:103…106 °C
  • Densità:1,301 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:205-981-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource