Daidzein
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLEM17127849
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:486-66-8
- Formula:C₁₅H₁₀O₄
- Numero MDL:MFCD00016954
- Molecular Weight:254.24 g/mol
- Punto di ebollizione:513 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:212…214 °C
- EINECS:207-635-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
- Cat. No.:MOLEM17127849