Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
4-Fluoroindole
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Fluoro-1H-indole
  • Numero CAS:387-43-9
  • Formula:C₈H₆FN
  • Numero MDL:MFCD00055992
  • Molecular Weight:135.14 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource