Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Bromoindole
4-Bromoindole
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
4-Bromoindole
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Bromo-1H-indole
  • Numero CAS:52488-36-5
  • Formula:C₈H₆BrN
  • Numero MDL:MFCD00671502
  • Molecular Weight:196.05 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource