Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
4-Bromo-2-fluoropyridine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
4-Bromo-2-fluoropyridine
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:128071-98-7
  • Formula:C₅H₃BrFN
  • Numero MDL:MFCD04112504
  • Molecular Weight:175.99 g/mol
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource