Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Bromosalicylaldehyde

3-Bromosalicylaldehyde

Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
3-Bromosalicylaldehyde
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3-Bromosalicylaldehyde

3 varianti

Product Details & Documents
Sinonimi:  3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
  • Numero CAS:1829-34-1
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00016587
  • Molecular Weight:201.02 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g

    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g

    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g

    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.