ContactUsLinkComponent
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™, grado gradiente suitable for PAH analysis, Riedel-de Haën™
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™, grado gradiente suitable for PAH analysis, Riedel-de Haën™
Catalog # 00683-2.5L
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
undefined
Acetonitrile ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™, grado gradiente suitable for PAH analysis, Riedel-de Haën™
Catalog # 00683-2.5L
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (GC):
    Min. 99.9 %
  • Density (D 20/4):
    0.765 - 0.794
  • Refractive index (n 20/D):
    1.343 - 1.345
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.001 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.02 %
  • Free acid (as CH₃COOH):
    Max. 0.005 %
  • Free alkali (as NH₃):
    Max. 0.0005 %
  • Suitability test (HPLC):
    complying
  • Absorbance at 230 nm:
    Max. 0.005
  • Absorbance at 215 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 200 nm:
    Max. 0.04
  • Fluorescent substances:
    complying
  • Refractive Index:
    n20/D 1.344 (lit.)
Specification Test Results
About this item
 :
 :41.05 g/mol
Merck Index:13,00071
Boiling Pt:82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt:–46 °C
Density:0.7857 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:6 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
REACH:01-2119471307-38
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS02
CAS Number:75-05-8
Formula:H₃CCN
MDL Number:MFCD00001878