Orders LinkContactUsLinkComponent
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
  • Numero CAS:6342-77-4
  • Formula:C₁₀H₁₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00002772
  • Molecular Weight:180.2 g/mol
  • Punto di ebollizione:302 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:92 °C
  • EINECS:228-738-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource