Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorophenylboronic acid
2-Chlorophenylboronic acid
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2-Chlorophenylboronic acid
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2-Chlorophenylboronic acid
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
  • Numero CAS:3900-89-8
  • Formula:C₆H₆BClO₂
  • Numero MDL:MFCD00674012
  • Molecular Weight:156.38 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource