Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dimethoxypyridine
2,6-Dimethoxypyridine
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2,6-Dimethoxypyridine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2,6-Dimethoxypyridine
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:6231-18-1
  • Formula:C₇H₉NO₂
  • Numero MDL:MFCD00006266
  • Molecular Weight:139.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:178 °C (1013 hPa)
  • Densità:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:228-334-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource