Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dichloropyridine
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2,6-Dichloropyridine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2,6-Dichloropyridine
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:2402-78-0
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00006244
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • Punto di ebollizione:211 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83…86 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:219-282-3
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource