Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dichloropyridine | Avantor
2,4-Dichloropyridine
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2,4-Dichloropyridine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2,4-Dichloropyridine
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:26452-80-2
  • Formula:C₅H₃Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00955618
  • Molecular Weight:147.99 g/mol
  • EINECS:247-717-7
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource