Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:830-79-5
  • Formula:C₁₀H₁₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00003313
  • Molecular Weight:196.2 g/mol
  • Punto di ebollizione:291 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:120 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-598-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource