Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Fluoro-2-nitroanisole
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
5-Fluoro-2-nitroanisole
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
5-Fluoro-2-nitroanisole
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
  • Numero CAS:448-19-1
  • Formula:C₇H₆FNO₃
  • Numero MDL:MFCD00077541
  • Molecular Weight:171.13 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource